1H,1H,9H-Perfluorononyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450359-25G
APOSPC450359-25GEA
1540
EUR
APOSPC450359-25G
1H,1H,9H-Perfluorononyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
1H,1H,9H-Perfluorononyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Formel:
C₁₂H₅F₁₉O₃ Molecular Weight: 558,136 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334352 CAS-Nummer: 1980035-57-1 |