2,2-Difluoroethyl 1H,1H,9H-perfluorononyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450361-25G
APOSPC450361-25GEA
1540
EUR
APOSPC450361-25G
2,2-Difluoroethyl 1H,1H,9H-perfluorononyl carbonate
2,2-Difluoroethyl 1H,1H,9H-perfluorononyl carbonate
Formel:
C₁₂H₆F₁₈O₃ Molecular Weight: 540,145 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334354 CAS-Nummer: 1980076-47-8 |