4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450363-25G
APOSPC450363-25GEA
1540
EUR
APOSPC450363-25G
4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
Formel:
C₁₂H₈F₁₆O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334356 CAS-Nummer: 1980034-92-1 |