1H,1H,9H-Perfluorononyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450367-25G
APOSPC450367-25GEA
1540
EUR
APOSPC450367-25G
1H,1H,9H-Perfluorononyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
1H,1H,9H-Perfluorononyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
Formel:
C₁₃H₅F₂₁O₃ Molecular Weight: 608.143 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334360 CAS-Nummer: 1980086-57-4 |