1H,1H,9H-Perfluorononyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450368-25G
APOSPC450368-25GEA
1540
EUR
APOSPC450368-25G
1H,1H,9H-Perfluorononyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
1H,1H,9H-Perfluorononyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Formel:
C₁₃H₆F₂₀O₃ Molecular Weight: 590,153 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334361 CAS-Nummer: 1980034-04-5 |