3-Fluoropropyl 1H,1H,9H-perfluorononyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450371-25G
APOSPC450371-25GEA
1540
EUR
APOSPC450371-25G
3-Fluoropropyl 1H,1H,9H-perfluorononyl carbonate
3-Fluoropropyl 1H,1H,9H-perfluorononyl carbonate
Formel:
C₁₃H₉F₁₇O₃ Molecular Weight: 536,182 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334364 CAS-Nummer: 1980034-08-9 |