1H,1H,7H-Perfluoroheptyl 4,4,5,5,5-pentafluoropentyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450372-25G
APOSPC450372-25GEA
1540
EUR
APOSPC450372-25G
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl 4,4,5,5,5-pentafluoropentyl carbonate
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl 4,4,5,5,5-pentafluoropentyl carbonate
Formel:
C₁₃H₉F₁₇O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334365 CAS-Nummer: 1980034-12-5 |