1H,1H,9H-Perfluorononyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450375-25G
APOSPC450375-25GEA
1540
EUR
APOSPC450375-25G
1H,1H,9H-Perfluorononyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl carbonate
1H,1H,9H-Perfluorononyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl carbonate
Formel:
C₁₄H₆F₂₂O₃ Molecular Weight: 640,161 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334368 CAS-Nummer: 1980034-97-6 |