Bis(1H,1H,7H-perfluoroheptyl) carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450377-25G
APOSPC450377-25GEA 1540 EUR
APOSPC450377-25G
Bis(1H,1H,7H-perfluoroheptyl) carbonate
Bis(1H,1H,7H-perfluoroheptyl) carbonate
Formel: C₁₅H₆F₂₄O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153659
CAS-Nummer: 866-05-7