1H,1H,9H-Perfluorononyl 4,4,5,5,5-pentafluoropentyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450378-25G
APOSPC450378-25GEA
1540
EUR
APOSPC450378-25G
1H,1H,9H-Perfluorononyl 4,4,5,5,5-pentafluoropentyl carbonate
1H,1H,9H-Perfluorononyl 4,4,5,5,5-pentafluoropentyl carbonate
Formel:
C₁₅H₉F₂₁O₃ Molecular Weight: 636,197 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334370 CAS-Nummer: 1980045-22-4 |