1H,1H,9H-Perfluorononyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450379-25G
APOSPC450379-25GEA
1540
EUR
APOSPC450379-25G
1H,1H,9H-Perfluorononyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
1H,1H,9H-Perfluorononyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
Formel:
C₁₆H₅F₂₇O₃ Molecular Weight: 758,166 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334371 CAS-Nummer: 1980085-60-6 |