1H,1H,9H-Perfluorononyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450380-25G
APOSPC450380-25GEA
1540
EUR
APOSPC450380-25G
1H,1H,9H-Perfluorononyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
1H,1H,9H-Perfluorononyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
Formel:
C₁₆H₇F₂₅O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334372 CAS-Nummer: 1980039-76-6 |