1H,1H,7H-Perfluoroheptyl 1H,1H,9H-perfluorononyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450381-25G
APOSPC450381-25GEA
1540
EUR
APOSPC450381-25G
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl 1H,1H,9H-perfluorononyl carbonate
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl 1H,1H,9H-perfluorononyl carbonate
Formel:
C₁₇H₆F₂₈O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334373 CAS-Nummer: 1980034-27-2 |