4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450383-25G
APOSPC450383-25GEA
1540
EUR
APOSPC450383-25G
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Formel:
C₇H₆BrF₇O₃ Molecular Weight: 351,014 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334455 CAS-Nummer: 1980035-19-5 |