4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl 2,2-difluoroethyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450384-25G
APOSPC450384-25GEA
1540
EUR
APOSPC450384-25G
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl 2,2-difluoroethyl carbonate
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl 2,2-difluoroethyl carbonate
Formel:
C₇H₇BrF₆O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334456 CAS-Nummer: 1980034-94-3 |