4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450386-25G
APOSPC450386-25GEA
1540
EUR
APOSPC450386-25G
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
Formel:
C₈H₆BrF₉O₃ Molecular Weight: 401.021 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334458 CAS-Nummer: 1923267-05-3 |