4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl 3-fluoropropyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450388-25G
APOSPC450388-25GEA
1540
EUR
APOSPC450388-25G
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl 3-fluoropropyl carbonate
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl 3-fluoropropyl carbonate
Formel:
C₈H₁₀BrF₅O₃ Molecular Weight: 329,059 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334460 CAS-Nummer: 1923065-43-3 |