Bis(4-bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl) carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450391-25G
APOSPC450391-25GEA
1540
EUR
APOSPC450391-25G
Bis(4-bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl) carbonate
Bis(4-bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl) carbonate
Formel:
C₉H₈Br₂F₈O₃ Molecular Weight: 475,953 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334463 CAS-Nummer: 1923267-07-5 |