4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl 4,4,5,5,5-pentafluoropentyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450392-25G
APOSPC450392-25GEA
1540
EUR
APOSPC450392-25G
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl 4,4,5,5,5-pentafluoropentyl carbonate
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl 4,4,5,5,5-pentafluoropentyl carbonate
Formel:
C₁₀H₁₀BrF₉O₃ Molecular Weight: 429,074 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334464 CAS-Nummer: 1923267-08-6 |