4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450394-25G
APOSPC450394-25GEA
1540
EUR
APOSPC450394-25G
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
Formel:
C₁₁H₈BrF₁₃O₃ Molecular Weight: 515,063 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334466 CAS-Nummer: 1980035-10-6 |