4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl 1H,1H,7H-perfluoroheptyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450395-25G
APOSPC450395-25GEA
1540
EUR
APOSPC450395-25G
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl 1H,1H,7H-perfluoroheptyl carbonate
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl 1H,1H,7H-perfluoroheptyl carbonate
Formel:
C₁₂H₇BrF₁₆O₃ Molecular Weight: 583,061 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334467 CAS-Nummer: 1980035-16-2 |