2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl methyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450399-25G
APOSPC450399-25GEA
1540
EUR
APOSPC450399-25G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl methyl carbonate
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl methyl carbonate
Formel:
C₆H₅F₇O₃ Molecular Weight: 258,091 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334377 CAS-Nummer: 277332-95-3 |