2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450400-25G
APOSPC450400-25GEA
1540
EUR
APOSPC450400-25G
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methyl carbonate
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methyl carbonate
Formel:
C₆H₆F₆O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334378 CAS-Nummer: 106538-79-8 |