Methyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450403-25G
APOSPC450403-25GEA
1540
EUR
APOSPC450403-25G
Methyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
Methyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
Formel:
C₈H₇F₉O₃ Molecular Weight: 322,125 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334381 CAS-Nummer: 1980076-59-2 |