4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl methyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450406-25G
APOSPC450406-25GEA
1540
EUR
APOSPC450406-25G
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl methyl carbonate
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl methyl carbonate
Formel:
C₆H₇BrF₄O₃ Molecular Weight: 283,016 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334469 CAS-Nummer: 1923065-47-7 |