Ethyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450410-25G
APOSPC450410-25GEA
1540
EUR
APOSPC450410-25G
Ethyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl carbonate
Ethyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl carbonate
Formel:
C₇H₇F₇O₃ Molecular Weight: 272,118 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334387 CAS-Nummer: 1980034-03-4 |