Ethyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450411-25G
APOSPC450411-25GEA
1540
EUR
APOSPC450411-25G
Ethyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl carbonate
Ethyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl carbonate
Formel:
C₇H₈F₆O₃ Molecular Weight: 254,127 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334388 CAS-Nummer: 1035454-56-8 |