Ethyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450414-25G
APOSPC450414-25GEA
1540
EUR
APOSPC450414-25G
Ethyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
Ethyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
Formel:
C₉H₉F₉O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334391 CAS-Nummer: 1980035-62-8 |