Propyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450419-25G
APOSPC450419-25GEA
1540
EUR
APOSPC450419-25G
Propyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Propyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Formel:
C₆H₉F₃O₃ Molecular Weight: 186,129 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334395 CAS-Nummer: 607382-51-4 |