2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl propyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450420-25G
APOSPC450420-25GEA
1540
EUR
APOSPC450420-25G
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl propyl carbonate
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl propyl carbonate
Formel:
C₇H₉F₅O₃ Molecular Weight: 236,137 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334396 CAS-Nummer: 1980085-61-7 |