2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl propyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450423-25G
APOSPC450423-25GEA
1540
EUR
APOSPC450423-25G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl propyl carbonate
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl propyl carbonate
Formel:
C₈H₉F₇O₃ Molecular Weight: 286,144 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334399 CAS-Nummer: 1980038-87-6 |