4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl propyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450425-25G
APOSPC450425-25GEA
1540
EUR
APOSPC450425-25G
4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl propyl carbonate
4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl propyl carbonate
Formel:
C₉H₁₃F₅O₃ Molecular Weight: 264,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334401 CAS-Nummer: 1980086-71-2 |