Propyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450426-25G
APOSPC450426-25GEA
1540
EUR
APOSPC450426-25G
Propyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
Propyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
Formel:
C₁₀H₉F₁₁O₃ Molecular Weight: 386,159 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334402 CAS-Nummer: 1980085-42-4 |