1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl propyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450427-25G
APOSPC450427-25GEA
1540
EUR
APOSPC450427-25G
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl propyl carbonate
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl propyl carbonate
Formel:
C₁₀H₁₁F₉O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334403 CAS-Nummer: 1980034-59-0 |