1H,1H,9H-Perfluorononyl propyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450429-25G
APOSPC450429-25GEA
1540
EUR
APOSPC450429-25G
1H,1H,9H-Perfluorononyl propyl carbonate
1H,1H,9H-Perfluorononyl propyl carbonate
Formel:
C₁₃H₁₀F₁₆O₃ Molecular Weight: 518.191 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334405 CAS-Nummer: 1980039-83-5 |