4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl propyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450430-25G
APOSPC450430-25GEA
1540
EUR
APOSPC450430-25G
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl propyl carbonate
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl propyl carbonate
Formel:
C₈H₁₁BrF₄O₃ Molecular Weight: 311,069 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334471 CAS-Nummer: 1923267-13-3 |