Isopropyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450432-25G
APOSPC450432-25GEA
1540
EUR
APOSPC450432-25G
Isopropyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Isopropyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Formel:
C₆H₉F₃O₃ Molecular Weight: 186,129 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334407 CAS-Nummer: 1860179-11-8 |