3-Fluoropropyl isopropyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450435-25G
APOSPC450435-25GEA
1540
EUR
APOSPC450435-25G
3-Fluoropropyl isopropyl carbonate
3-Fluoropropyl isopropyl carbonate
Formel:
C₇H₁₃FO₃ Molecular Weight: 164,175 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334410 CAS-Nummer: 1980085-44-6 |