4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl isopropyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450438-25G
APOSPC450438-25GEA
1540
EUR
APOSPC450438-25G
4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl isopropyl carbonate
4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl isopropyl carbonate
Formel:
C₉H₁₃F₅O₃ Molecular Weight: 264,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334413 CAS-Nummer: 1980034-75-0 |