1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl isopropyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450440-25G
APOSPC450440-25GEA
1540
EUR
APOSPC450440-25G
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl isopropyl carbonate
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl isopropyl carbonate
Formel:
C₁₀H₁₁F₉O₃ Molecular Weight: 350,178 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334415 CAS-Nummer: 1980086-72-3 |