1H,1H,9H-Perfluorononyl isopropyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450442-25G
APOSPC450442-25GEA
1540
EUR
APOSPC450442-25G
1H,1H,9H-Perfluorononyl isopropyl carbonate
1H,1H,9H-Perfluorononyl isopropyl carbonate
Formel:
C₁₃H₁₀F₁₆O₃ Molecular Weight: 518,191 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334417 CAS-Nummer: 1980034-98-7 |