Hexafluoroisopropyl isopropyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450444-25G
APOSPC450444-25GEA
1540
EUR
APOSPC450444-25G
Hexafluoroisopropyl isopropyl carbonate
Hexafluoroisopropyl isopropyl carbonate
Formel:
C₇H₈F₆O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334418 CAS-Nummer: 1980039-90-4 |