Butyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450446-25G
APOSPC450446-25GEA 1540 EUR
APOSPC450446-25G
Butyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
Butyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
Formel: C₈H₁₁F₅O₃
Molecular Weight: 250.163 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28334420
CAS-Nummer: 1923267-00-8