Butyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450447-25G
APOSPC450447-25GEA
1540
EUR
APOSPC450447-25G
Butyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Butyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Formel:
C₈H₁₂F₄O₃ Molecular Weight: 232,173 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334421 CAS-Nummer: 1980034-56-7 |