Butyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450452-25G
APOSPC450452-25GEA
1540
EUR
APOSPC450452-25G
Butyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
Butyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
Formel:
C₁₁H₁₁F₁₁O₃ Molecular Weight: 400,186 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334426 CAS-Nummer: 1980086-62-1 |