Butyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450453-25G
APOSPC450453-25GEA
1540
EUR
APOSPC450453-25G
Butyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
Butyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
Formel:
C₁₁H₁₃F₉O₃ Molecular Weight: 364,205 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334427 CAS-Nummer: 1980086-73-4 |