Butyl 1H,1H,7H-perfluorohexyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450454-25G
APOSPC450454-25GEA
1540
EUR
APOSPC450454-25G
Butyl 1H,1H,7H-perfluorohexyl carbonate
Butyl 1H,1H,7H-perfluorohexyl carbonate
Formel:
C₁₂H₁₂F₁₂O₃ Molecular Weight: 432,203 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334428 CAS-Nummer: 1980034-76-1 |