4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl butyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450456-25G
APOSPC450456-25GEA
1540
EUR
APOSPC450456-25G
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl butyl carbonate
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl butyl carbonate
Formel:
C₉H₁₃BrF₄O₃ Molecular Weight: 325,095 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334473 CAS-Nummer: 1923065-51-3 |