Butyl hexafluoroisopropyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450457-25G
APOSPC450457-25GEA
1540
EUR
APOSPC450457-25G
Butyl hexafluoroisopropyl carbonate
Butyl hexafluoroisopropyl carbonate
Formel:
C₈H₁₀F₆O₃ Molecular Weight: 268,154 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334430 CAS-Nummer: 1923267-02-0 |