tert-Butyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450458-25G
APOSPC450458-25GEA
1540
EUR
APOSPC450458-25G
tert-Butyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
tert-Butyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Formel:
C₇H₁₁F₃O₃ Molecular Weight: 200,156 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334431 CAS-Nummer: 305856-36-4 |